289981
Sodium hydrogentartrate
98%
Sinônimo(s):
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
pf
253 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
chave InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?