287954
Bis(diphenylphosphino)acetylene
98%
Sinônimo(s):
((Diphenylphosphino)ethynyl)diphenylphosphine, Bis(diphenylphosphino)ethyne
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)P(C#CP(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H
chave InChI
FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?