Documentos Principais
272736
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-α-cyanocinnamate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pb
188 °C/15 mmHg (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
chave InChI
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
Aplicação
Ethyl trans-α-cyanocinnamate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)