Documentos Principais
250120
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxyacrylate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Beilstein:
1721612
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
195-196 °C (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
chave InChI
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)