Documentos Principais
246107
Sigma-Aldrich
Tribromofluoromethane
98%
Sinônimo(s):
Fluorotribromomethane
About This Item
Fórmula linear:
CFBr3
Número CAS:
Peso molecular:
270.72
Beilstein:
1732796
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
106-107 °C (lit.)
pf
−73.6 °C (lit.)
densidade
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
chave InChI
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tribromofluoromethane (fluorotribromomethane) was used in the synthesis of dibromofluoromethyllithium that reacted with an aldehyde or ketone to give fluorinated alcohol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Generation and carbonyl addition reactions of dibromofluoromethyllithium derived from tribromofluoromethane as applied to the stereoselective synthesis of fluoro olefins and 2-bromo-2-fluoro-1, 3-alkanediols.
Shimizu M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71, 2903-2921 (1998)