234249
Guanidine nitrate
98%
Sinônimo(s):
Guanidinium nitrate
Ensaio
98%
forma
solid
pf
213-215 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
grupo funcional
amine
nitrate
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
chave InChI
CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in ammonium nitrate explosive formulations and in various propellant applications including triple-base gun propellants
- to examine the vapor signatures of the nitrate salts of guanidine by isothermal thermogravimetric method
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?