23100
Chloral hydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Trichloroacetaldehyde hydrate
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
solid
qualidade
crystallized
pf
57 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
chave InChI
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reactant in the asymmetric synthesis of β-trichloromethyl-β-hydroxyketones by reacting with chiral imines.
- A water carrier for the efficient deprotectionof acetals, dithioacetals, and tetrahydropyranyl ethers in organic solvents.
- A reactant to synthesize 2-(hydroxyimino)-N-(2-iodophenyl)acetamide using 2-iodoaniline in the presence of hydrochloric acid, sodium sulfate, and hydroxyamine hydrochloride.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?