227609
Decaborane(14)
white
Sinônimo(s):
Boron hydride, Decaborane, Decaboron tetradecahydride, NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
cor
white
p.e.
213 °C (lit.)
pf
98-100 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[BH]4321[BH]765[BH]984[BH]%11%103[BH]%13%122[BH]%1471[BH]%156([BH]%1695[BH]%118([H]%10)[H]%16)[BH]%14%13([H]%12)[H]%15
InChI
1S/B10H14/c11-5-1-2-3(1,5)7(2,9(3,5,11)13-7)8(2)4(1,2)6(1,5)10(4,8,12-6)14-8/h1-10H
chave InChI
XAMMYYSPUSIWAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Chemical vapor deposition of boron nitride nanosheets on Ni or Cu foils in the presence of ammonia
- Stereoselective catalytic hydrogenation reactions
- Chemical hydrogen storage
- Preparation of carborane-conjugated quinoline carboxamide ligands of translocator protein for boron neutron capture therapy (BNCT)
- Synthesis of hydrogenated boron clusters B12Hn with controlled hydrogen content
- Preparation of alkenyldecaboranes by regioselective transition-metal-catalyzed decaborane-alkyne hydroboration reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?