Key Documents
213314
Sigma-Aldrich
Antimony(III) ethoxide
About This Item
Fórmula linear:
Sb(OC2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
256.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
composição
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
adequação da reação
core: antimony
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
densidade
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
chave InChI
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinchun Qiu et al.
The journal of physical chemistry. A, 120(46), 9257-9269 (2016-10-22)
Density functional theory calculations were used to design an anion receptor that utilizes antimony(III) secondary bonding interactions. Calculations were performed on promising motifs found in the chemical literature where two antimony sites were found in close proximity to a halide