Documentos Principais
210323
Sigma-Aldrich
Acid Blue 80
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H28N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
678.68
Número do índice de cores:
61585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 40%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
582 nm
627 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(c(C)c1Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)c(c3C)S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H30N2O8S2.2Na/c1-15-13-17(3)31(43(37,38)39)19(5)27(15)33-23-11-12-24(26-25(23)29(35)21-9-7-8-10-22(21)30(26)36)34-28-16(2)14-18(4)32(20(28)6)44(40,41)42;;/h7-14,33-34H,1-6H3,(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
UHXQPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3