Documentos
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
Sinônimo(s):
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
carboxylated
forma
powder
peso molecular
average Mw ~220,000 by GPC
Extensão da rotulagem
1.8% carboxyl
viscosidade inerente
1.4 dL/g(lit.)
temperatura de transição
Tg 84 °C
solubilidade
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
chave InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Advertência
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)