Documentos Principais
175684
Sigma-Aldrich
Ammonium-d8 sulfate
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(ND4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
140.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
NMR: suitable
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)