Documentos Principais
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-Bromocamphor
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
endo-(1R)-3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BrO
Número CAS:
Peso molecular:
231.13
Beilstein:
3197237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
pf
75-77 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
chave InChI
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
Aplicação
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
Outras notas
Use as chiral building block; Debromo-silylation and -phosphonylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)