160644
3-Aminopyrazole
98%
Sinônimo(s):
3-AP, 3-Pyrazolamine
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
218 °C/122 mmHg (lit.)
pf
34-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
chave InChI
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines via condensation with symmetrical β-diketones
- 3,4-annelated coumarins
- heterocyclic compounds of pharmaceutical interest
- pyrazolopyrimidines
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?