152811
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarboxylate.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(17), 4613-4617 (2013-03-08)
Aerobic recycling: A catalytic amount of a hydrazine reagent is sufficient to promote Mitsunobu reactions in the presence of triphenylphosphine, an iron catalyst, and air. The active form of the catalyst, an azo species, can be readily generated by iron-catalyzed