Documentos Principais
15040
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
≥96.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-(3-benzothienyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
321.39
Beilstein:
7081201
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO4S/c1-16(2,3)21-15(20)17-12(14(18)19)8-10-9-22-13-7-5-4-6-11(10)13/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
MURVSBJYXHTRJQ-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sanne Boersma et al.
Cell, 183(7), 1930-1945 (2020-11-15)
RNA viruses are among the most prevalent pathogens and are a major burden on society. Although RNA viruses have been studied extensively, little is known about the processes that occur during the first several hours of infection because of a