148245
2-Methoxynaphthalene
99%
Sinônimo(s):
Methyl 2-naphthyl ether
Ensaio
99%
pb
274 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
solubilidade
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
chave InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?