Documentos Principais
144789
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxyquinoxaline
98%
Sinônimo(s):
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione, 2,3-Quinoxalinediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1nc2ccccc2nc1O
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-8(12)10-6-4-2-1-3-5(6)9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
2,3-Dihydroxyquinoxaline(dhq) undergoes electrophilic substitution reaction with sulphuric acid solution and potassium nitrate to form 2,3-dihydroxy-6-nitroquinoxaline. It reacts with Ru3(CO)12 in DMSO to give the Ru(CO)2(dhq)(DMSO) complex.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
223. Quinoxalines and related compounds. Part VI. Substitution of 2, 3-dihydroxyquinoxaline and its 1, 4-dimethyl derivative.
Cheeseman GWH.
Journal of the Chemical Society, 27(1), 1170-1176 (1962)
The measurement of urinary oxalic acid by derivatization coupled with liquid chromatography.
J F Murray et al.
Analytical biochemistry, 121(2), 301-309 (1982-04-01)
Ruthenium, osmium and rhodium-2, 3-bis (2'-pyridyl) quinoxaline complexes.
Abdel-Shafi AA, et al.
Transition Met. Chem. (London), 27(1), 69-74 (2002)