Documentos Principais
144517
Sigma-Aldrich
Anthranil
99%
Sinônimo(s):
2,1-Benzisoxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO
CAS Number:
Peso molecular:
119.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
p.e.
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2nocc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-9-8-7/h1-5H
chave InChI
FZKCAHQKNJXICB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Anthranil undergoes thermal decomposition during single pulse shock-tube experiments to form aniline and cyclopentadiene carbonitrile. Surface-enhanced Raman spectrum of anthranil in activated silver colloid has been studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)