140201
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
98%
Ensaio
98%
forma
solid
pf
159-161 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
chave InChI
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)