137766
Diethyl oxalpropionate
≥95%
Sinônimo(s):
Diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate, Methyloxo-butanedioic acid diethyl ester, NSC 33946
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
138 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of anticancer and antiviral agents
- Oxidation by organohypervalent iodine reagent
- Synthesis of monomers for preparation of functional polyesters
- Synthesis of calpain inhibitors
- Preparation of human A2A receptor antagonists
- Structural studies of dihydropteroate synthase inhibitors
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?