Documentos Principais
134759
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
97%
Sinônimo(s):
Δ3-Piperidine, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine, 3,6-Dihydro-2H-pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N
Número CAS:
Peso molecular:
83.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
108 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2
chave InChI
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Used to form ene-endo-spirocyclic ammonium ylids for [2,3]-sigmatropic rearrangement to pyrroloazepinones and oxazepinones.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)