133396
1,2-Dibromotetrachloroethane
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
215-220 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.713 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8
chave InChI
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3