Documentos Principais
132683
Sigma-Aldrich
2-Bromostyrene
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Sinônimo(s):
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
183.05
Beilstein:
2323537
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
contém
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.592 (lit.)
pb
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
chave InChI
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)