Documentos Principais
125571
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
technical grade, ≥90%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-benzothiazolethiol, CMBT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClNS2
Número CAS:
Peso molecular:
201.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
pf
198-200 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc2cc(Cl)ccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole(CMBZT) reacts with iodine in a molar ratio of 1:1 to form charge-transfer complex (CMBZT)I2.
Aplicação
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole (CMBZT) has been used in the analysis of lipopolysaccharide by negative-ion matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. It has been used in the synthesis of the new mixed ligand silver(I) chloride complex with the heterocyclic thioamide CMBZT and tri(p-tolyl)phosphine. Found to be more sensitive than DHB for analysis of high mannose N-linked glycans. Used in analysis of peptidoglycan muropeptides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)