Documentos Principais
125202
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionamide
98%
Sinônimo(s):
beta-Chloropropionamide, chloropropionamide
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
107.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
98-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H2,5,6)
chave InChI
JQDXZJYAUSVHDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Chloropropionamide was used as alkylating agent in the synthesis of 1-(2-carbamoyl-ethyl)indole-3-acetic acid.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of N-alkyl substituted bioactive indolocarbazoles related to Go6976.
Roy S, et al.
Tetrahedron, 62(33), 7838-7845 (2006)