Documentos Principais
110779
Sigma-Aldrich
Ethylidenecyclohexane
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(=CHCH3)
CAS Number:
Peso molecular:
110.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
136 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2H,3-7H2,1H3
chave InChI
BPBOWYWUOUJKLO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethylidenecyclohexane is oxidized by purified ethylbenzene dehydrogenase.
Aplicação
Ethylidenecyclohexane has been used as a substrate in the Lewis-acid catalyzed reactions of azodicarboxylates with different alkenes.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)