Documentos Principais
10898
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Sinônimo(s):
AC-benzyl, Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
2049615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
pb
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzyl acetoacetate undergoes asymmetric bioreduction to form benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate in the presence of Candida schatavii strain MY 1831.
Outras notas
prices for bulk quantities on request
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric bioreduction of benzyl acetoacetate to its corresponding alcohol, benzyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate by the yeast Candida schatavii strain 1831.
Chartrain M, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 82(5), 507-508 (1996)