102369
1,4-Dinitrobenzene
98%
Sinônimo(s):
p-dinitrobenzene, para-Dinitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
183.4 °C/34 mmHg (lit.)
pf
170-173 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble 1g in 300ml
boiling water: soluble 1g in 555ml
cold water: soluble 1g in 12,500ml
benzene: very slightly soluble
chloroform: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
densidade
1.625 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
chave InChI
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges