V900919
Amphotéricine B from Streptomyces sp.
suitable for cell culture, Vetec™, BioReagent
Synonyme(s) :
Fungizone
About This Item
Produits recommandés
product name
Amphotéricine B from Streptomyces sp., Vetec™, reagent grade, BioReagent, suitable for cell culture, ~80%
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Vetec™
Pureté
~80%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable