V900474
Thiocyanate de guanidine
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonyme(s) :
Rhodanure de guanidinium, Thiocyanate de guanidinium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥97%
Forme
powder or crystals
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable