V900442
Chlorure de choline
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Chlorure de (2-hydroxyéthyl)triméthylammonium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
solid
Couleur
white
Pf
302-305 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Substrats
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable