V900395
trans-4-Hydroxy-L-proline
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
crystalline powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
273 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1