V900306
MOPS
crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Acide 4-morpholinopropanesulfonique
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MOPS, Vetec™, reagent grade
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Forme
crystalline powder
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup