V900222
Chlorure d′ammonium
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
Salmiac
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
1.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 160.4 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ammonium chloride catalyzed Knoevenagel condensation in PEG-400 as ecofriendly solvent.: The research demonstrates the use of ammonium chloride as a catalyst for the Knoevenagel condensation reaction in an ecofriendly solvent (PEG-400). This highlights the potential for sustainable chemical processes using ammonium chloride (Indian Journal of Chemistry -Section B, 2021).
- Recovery of Vanadium by ammonium chloride precipitation method using response surface methodology.: This study investigates the recovery of vanadium using ammonium chloride precipitation. The results show that a high recovery rate of over 90% can be achieved, demonstrating the efficacy of ammonium chloride in metal recovery processes (Gharagozlou et al., 2021).
- Ammonium Escorted Chloride Chemistry in Stabilizing Aqueous Chloride Ion Battery.: This paper discusses the stabilization of aqueous chloride ion batteries using ammonium chloride, which enhances battery performance and longevity. The research provides insights into the development of advanced energy storage systems (Sun et al., 2022).
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)