V900012
Phtalate de potassium monobasique
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
Acide phtalique monopotassium salt, Biphthalate de potassium, Hydrogénophthalate de potassium, KHP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup