V800326
Iodure de potassium
AR, ≥99.8%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99.8%
Forme
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
Pf
681 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3