V800309
Potassium carbonate
AR, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥99%
Forme
powder
pH
11.0-13 (25 °C, 138 g/L)
Pf
891 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable