V800208
Peroxyde d'hydrogène solution
LR, contains sodium pyrophosphate as stabilizer, ≥30 % (w/v)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Forme
liquid
Contient
sodium pyrophosphate as stabilizer
Concentration
≥30 % (w/v)
Chaîne SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable