V800182
Iron(III) chloride
LR, anhydrous, ≥97%
Synonyme(s) :
Ferric chloride, Iron trichloride, Molysite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
anhydrous
Densité de vapeur
5.61 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 194 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pf
304 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable