Principaux documents
V800161
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylformamide
AR, ≥99.5%
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Qualité:
AR
Essai:
≥99.5%
pb:
153 °C (lit.)
Pression de vapeur:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Qualité
AR
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Takaki Yamauchi et al.
Plant physiology, 169(1), 180-193 (2015-06-04)
In rice (Oryza sativa) roots, lysigenous aerenchyma, which is created by programmed cell death and lysis of cortical cells, is constitutively formed under aerobic conditions, and its formation is further induced under oxygen-deficient conditions. Ethylene is involved in the induction
Jixian Xu et al.
Nature communications, 6, 7081-7081 (2015-05-09)
Solution-processed planar perovskite devices are highly desirable in a wide variety of optoelectronic applications; however, they are prone to hysteresis and current instabilities. Here we report the first perovskite-PCBM hybrid solid with significantly reduced hysteresis and recombination loss achieved in
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
Samuel D Banister et al.
ACS chemical neuroscience, 6(8), 1445-1458 (2015-04-30)
Synthetic cannabinoid (SC) designer drugs featuring bioisosteric fluorine substitution are identified by forensic chemists and toxicologists with increasing frequency. Although terminal fluorination of N-pentyl indole SCs is sometimes known to improve cannabinoid type 1 (CB1) receptor binding affinity, little is