V800038
Carbonate d′ammomium
AR, ≥95%
Synonyme(s) :
sel Hartshorn
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥95%
Forme
crystals
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Chaîne SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Clé InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable