1699038
USP
Tropicamide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tropicamide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
116-118 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Tropicamide
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable