1643463
USP
Terazosin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride dihydrate, 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine dihydrochloride dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
terazosin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(N2CCNCC2)=NC3=C1C=C(OC)C(OC)=C3.Cl.O.Cl.O
InChI
1S/C14H19N5O2.2ClH.2H2O/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H;2*1H2
Clé InChI
OQXJQJHKFIRPCV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Doxazosin Mesylate
- Doxazosin Tablets
- Prazosin Hydrochloride Capsules
- Terazosin Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable