1491503
USP
Padimate O
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
padimate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Point d'ébullition
325 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
Clé InChI
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
374.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
190 °C - closed cup