1412008
USP
Methocarbamol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Guaiacol glyceryl ether carbamate, Methocarbamol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methocarbamol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(OCC(O)COC1=C(OC)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Clé InChI
GNXFOGHNGIVQEH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759)
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable