1398009
USP
Methadone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methadone
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H](C(CC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)CC)C)(C)C
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
Clé InChI
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Methadone Hydrochloride
- Methadone Hydrochloride Tablets
- Methadone Hydrochloride Injection
- Methadone Hydrochloride Oral Solution
- Methadone Hydrochloride Oral Concentrate
- Methadone Hydrochloride Tablets for Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable