1238512
USP
Beta-3-Asp Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L-beta-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
eptifibatide
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable