1143008
USP
Cocaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ecgonine methyl ester benzoate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cocaine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
Clé InChI
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cocaine
- Cocaine Hydrochloride
- Cocaine Hydrochloride Tablets for Topical Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable