1138493
USP
Clocortolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
clocortolone
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Chaîne SMILES
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)([C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)CO)C)C)O)Cl
InChI
1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Clé InChI
YMTMADLUXIRMGX-RFPWEZLHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable